Tisk…
5-Amino-1-ethylpyrazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Ethyl-2H-pyrazol-3-ylamine, 1-ETHYL-PYRAZOL-5-AMINE, 1-Ethyl-1H-pyrazol-5-amine
OR61338-5G
APOSOR61338-5GEA 1740 CZK
APOSOR61338-5G
5-Amino-1-ethylpyrazole
5-Amino-1-ethylpyrazole
Vzorec: C₅H₉N₃
MW: 111,148 g/mol
Bod varu: 92…94 °C/0,01mmHg
Bod tání: 52…57 °C
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010849
CAS číslo: 3528-58-3