Tisk…
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61337-25G OR61337-5G OR61337-100G
APOSOR61337-25GEA 2480 CZK
APOSOR61337-25G APOSOR61337-5G APOSOR61337-100G
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
1,4-Bis(2-methylstyryl)benzene
Vzorec: C₂₄H₂₂
Bod tání: 180…182 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008529
CAS číslo: 13280-61-0
EINECS: 236-285-5