Tisk…
1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61333-1G OR61333-5G OR61333-25G
APOSOR61333-1GEA 622 CZK
APOSOR61333-1G APOSOR61333-5G APOSOR61333-25G
1,2-Diamino-3-chlorobenzene 97%
1,2-Diamino-3-chlorobenzene
Vzorec: C₆H₇ClN₂
Bod tání: 27…29 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09881742
CAS číslo: 21745-41-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III