(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6133-1G
OR6133-25G
OR6133-5G
APOSOR6133-1GEA
622
CZK
APOSOR6133-1G
APOSOR6133-25G
APOSOR6133-5G
(±)-3-(Boc-amino)piperidine 97%
(±)-3-(Boc-amino)piperidine
Vzorec:
C₁₀H₂₀N₂O₂ Bod tání: 102…108 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD03839941 CAS číslo: 172603-05-3 UN: 3077 ADR: 9+EHS,III |