Tisk…
2-Butene 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61316-200G OR61316-400G OR61316-100G OR61316-250G
APOSOR61316-200GEA 34390 CZK
APOSOR61316-200G APOSOR61316-400G APOSOR61316-100G APOSOR61316-250G
2-Butene 99%
2-Butene
Vzorec: C₄H₈
Bod varu: 1 °C
Bod tání: –140 °C
Hustota: 0,626 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: –34 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 107-01-7
EINECS: 203-452-9
UN: 1012
ADR: 2.1,