Tisk…
Isopropylamine hydrochloride
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61315-100G OR61315-25G OR61315-500G
APOSOR61315-100GEA 2900 CZK
APOSOR61315-100G APOSOR61315-25G APOSOR61315-500G
Isopropylamine hydrochloride
Isopropylamine hydrochloride
Vzorec: C₃H₉N
Bod tání: 139…150 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00050705
CAS číslo: 15572-56-2
EINECS: 239-629-2