Tisk…
6-Bromo-m-toluonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61314-100G OR61314-25G OR61314-5G
APOSOR61314-100GEA 7440 CZK
APOSOR61314-100G APOSOR61314-25G APOSOR61314-5G
6-Bromo-m-toluonitrile
6-Bromo-m-toluonitrile
Vzorec: C₈H₆BrN
Bod tání: 61…65 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11040281
CAS číslo: 42872-83-3
UN: 3439
ADR: 6.1,III