Tisk…
2-Sulphobenzoic acid 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61312-100G OR61312-25G OR61312-5G
APOSOR61312-100GEA 29960 CZK
APOSOR61312-100G APOSOR61312-25G APOSOR61312-5G
2-Sulphobenzoic acid 95%
2-Sulphobenzoic acid
Vzorec: C₇H₆O₅S
Bod tání: 142 °C
Storage Temperature: Ambient
CAS číslo: 632-25-7
UN: 3261
ADR: 8,III