Tisk…
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61310-10G OR61310-1G OR61310-5G
APOSOR61310-10GEA 1780 CZK
APOSOR61310-10G APOSOR61310-1G APOSOR61310-5G
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile 98%
4-Bromo-3-nitrobenzonitrile
Vzorec: C₇H₃BrN₂O₂
Bod tání: 116…121 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00982006
CAS číslo: 89642-49-9