tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
tert-Butyl bis(2-hydroxyethyl)carbamate, N-BOC-Diethanolamine
OR61309-100G
APOSOR61309-100GEA
2820
CZK
APOSOR61309-100G
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate 97%
tert-Butyl-N,N-bis(2-hydroxyethyl)carbamate
Vzorec:
C₉H₁₉NO₄ MW: 205,26 g/mol Hustota: 1,085 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01862953 CAS číslo: 103898-11-9 |