Tisk…
5-Bromobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 5-Bromobenzo[d]oxazole
OR61307-1G
APOSOR61307-1GEA 705 CZK
APOSOR61307-1G
5-Bromobenzoxazole
5-Bromobenzoxazole
Vzorec: C₇H₄BrNO
MW: 198,0200 g/mol
Bod tání: 37…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03095026
CAS číslo: 132244-31-6