Tisk…
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,3-Benzodioxol-5-yl isocyanate, 5-Isocyanatobenzo[d][1,3]dioxole
OR61306-1G OR61306-5G
APOSOR61306-1GEA 1580 CZK
APOSOR61306-1G APOSOR61306-5G
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole 95%
5-Isocyanato-1,3-benzodioxole
When melted, may contain small amount of sediment.
Vzorec: C₈H₅NO₃
MW: 163,13 g/mol
Bod tání: 48…51 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD01863692
CAS číslo: 69922-28-7
UN: 3335
ADR: 9,III