Tisk…
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61305-100G OR61305-25G
APOSOR61305-100GEA 13690 CZK
APOSOR61305-100G APOSOR61305-25G
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone 98%
3-Dimethylamino-1-pyridin-2-ylpropenone
Vzorec: C₁₀H₁₂N₂O
Bod tání: 126…130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00115039
CAS číslo: 66521-54-8