Tisk…
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61302-1G OR61302-250MG OR61302-5G
APOSOR61302-1GEA 2530 CZK
APOSOR61302-1G APOSOR61302-250MG APOSOR61302-5G
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
3-Methoxy-4-nitrobenzenecarbonitrile
Vzorec: C₈H₆N₂O₃
Bod tání: 125…126 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11977368
CAS číslo: 177476-75-4