Tisk…

Dodecylamin 97%

Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí

Synonyms: 1-Dodecylamine, Dodecan-1-amine, 1-Aminododecane

OR61300-100G OR61300-1KG OR61300-500G
APOSOR61300-100GEA 2280 CZK
APOSOR61300-100G APOSOR61300-1KG APOSOR61300-500G
Dodecylamin 97%
Dodecylamin
Vzorec: H₃C(CH₂)₁₀CH₂NH₂
Bod varu: 247…249 °C
Bod tání: 27…31 °C
Hustota: 0,806 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 115 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00008154
CAS číslo: 124-22-1
EINECS: 204-690-6
UN: 3259
ADR: 8,II

Objednat


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR