Tisk…
3-Aminopyridazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Pyridazin-3-amine
OR6130-1G OR6130-5G
APOSOR6130-1GEA 622 CZK
APOSOR6130-1G APOSOR6130-5G
3-Aminopyridazine 97%
3-Aminopyridazine
Vzorec: C4H5N3
MW: 95,10 g/mol
Bod tání: 168…172 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01529869
CAS číslo: 5469-70-5