Tisk…
3-Oxopentanenitrile 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR61297-25G OR61297-5G
APOSOR61297-25GEA 14920 CZK
APOSOR61297-25G APOSOR61297-5G
3-Oxopentanenitrile 97%
3-Oxopentanenitrile
Vzorec: C₅H₇NO
Bod tání: 27…30 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD07367087
CAS číslo: 33279-01-5
UN: 3439
ADR: 6.1,III