Tisk…
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61291-1G OR61291-25G OR61291-5G
APOSOR61291-1GEA 622 CZK
APOSOR61291-1G APOSOR61291-25G APOSOR61291-5G
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine 98%
6-Chloro-2-methoxy-3-nitropyridine
Vzorec: C₆H₅ClN₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09033798
CAS číslo: 40851-91-0