Tisk…
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,6-Dichloropyrimidin-4-ylamine
OR6129-25G OR6129-5G
APOSOR6129-25GEA 744 CZK
APOSOR6129-25G APOSOR6129-5G
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine 98+%
4-Amino-2,6-dichloropyrimidine
Vzorec: C₄H₃Cl₂N₃
MW: 163.99
Bod tání: 258…267 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00038015
CAS číslo: 10132-07-7
EINECS: 233-369-3