Tisk…
5-Bromo-2-nitroaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61286-1G OR61286-25G OR61286-5G
APOSOR61286-1GEA 622 CZK
APOSOR61286-1G APOSOR61286-25G APOSOR61286-5G
5-Bromo-2-nitroaniline
5-Bromo-2-nitroaniline
Vzorec: C₆H₅BrN₂O₂
MW: 217,0200 g/mol
Bod tání: 151…153 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09056836
CAS číslo: 5228-61-5