Tisk…
Boc-Pro-OH
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61282-100G OR61282-25G
APOSOR61282-100GEA 2570 CZK
APOSOR61282-100G APOSOR61282-25G
Boc-Pro-OH
Boc-Pro-OH
Vzorec: C₁₀H₁₇NO₄
Bod tání: 133…136 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00037324
CAS číslo: 15761-39-4
EINECS: 239-848-3