Tisk…
N-Carbobenzoxy-L-proline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61280-100G OR61280-25G OR61280-500G
APOSOR61280-100GEA 705 CZK
APOSOR61280-100G APOSOR61280-25G APOSOR61280-500G
N-Carbobenzoxy-L-proline 98%
N-Carbobenzoxy-L-proline
Vzorec: C₁₃H₁₅NO₄
Bod tání: 76…78 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003170
CAS číslo: 1148-11-4