6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
6-Amino-2-thioxo-2,3-dihydropyrimidin-4(1H)-one, 6-Aminothiouracil, 6-Amino-2-thiouracil
OR6128-100G
OR6128-250MG
OR6128-5G
OR6128-10G
OR6128-25G
OR6128-50G
APOSOR6128-100GEA
3310
CZK
APOSOR6128-100G
APOSOR6128-250MG
APOSOR6128-5G
APOSOR6128-10G
APOSOR6128-25G
APOSOR6128-50G
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine 97%
6-Amino-4-hydroxy-2-mercaptopyrimidine
Vzorec:
C₄H₅N₃OS MW: 143.1670 g/mol Bod tání: 330…332 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006077 CAS číslo: 1004-40-6 |