Tisk…
N-Boc-L-alaninol 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Boc-L-Alaninol, Boc-Alaninol, (S)-2-(BOC-amino)-1-propanol
OR61273-100G OR61273-25G OR61273-5G
APOSOR61273-100GEA 2280 CZK
APOSOR61273-100G APOSOR61273-25G APOSOR61273-5G
N-Boc-L-alaninol 95%
N-Boc-L-alaninol
Vzorec: C₈H₁₇NO₃
MW: 175,2 g/mol
Bod tání: 59…62 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00043121
CAS číslo: 79069-13-9