Tisk…
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: N-Cbz-L-alanine, Z-Ala-OH, (2S)-2-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}propanoic acid, N-Benzyloxycarbonyl-L-alanine, ((Benzyloxy)carbonyl)-L-alanine
OR61272-100G OR61272-1KG OR61272-500G
APOSOR61272-100GEA 1740 CZK
APOSOR61272-100G APOSOR61272-1KG APOSOR61272-500G
N-Carbobenzyloxy-L-alanine 97%
N-Carbobenzyloxy-L-alanine
Vzorec: C₁₁H₁₃NO₄
Bod tání: 82…87 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002640
CAS číslo: 1142-20-7
EINECS: 214-532-8