Tisk…
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu) 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: tert-Butyl 2-aminoacetate, tert-Butyl Glycinate
OR61270-25G OR61270-5G
APOSOR61270-25GEA 992 CZK
APOSOR61270-25G APOSOR61270-5G
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu) 97%
Glycine-tert-butyl ester(H-Gly-OtBu)
Vzorec: C₆H₁₃NO₂
MW: 131,18 g/mol
Bod varu: 29…31 °C/2mmHg
Hustota: 0,96 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00038194
CAS číslo: 6456-74-2