Tisk…
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloropyrazin-2-amine, 3-Chloro-2-pyrazinamine
OR6127-5G OR6127-1G OR6127-25G
APOSOR6127-5GEA 622 CZK
APOSOR6127-5G APOSOR6127-1G APOSOR6127-25G
2-Amino-3-chloropyrazine 97%
2-Amino-3-chloropyrazine
Vzorec: C₄H₄ClN₃
MW: 129,55 g/mol
Bod varu: 248 °C
Bod tání: 167…171 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114305
CAS číslo: 6863-73-6