Tisk…
Diethyl iminodiacetate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Iminodiacetic Acid Diethyl Ester, Diethyl 2,2'-azanediyldiacetate
OR61269-100G
APOSOR61269-100GEA 1210 CZK
APOSOR61269-100G
Diethyl iminodiacetate 98%
Diethyl iminodiacetate
Vzorec: C₈H₁₅NO₄
MW: 189,21 g/mol
Bod varu: 208 °C
Hustota: 1,056 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 113 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041925
CAS číslo: 6290-05-7
EINECS: 228-533-6