Tisk…
2-Oxetanemethanamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-(Aminomethyl)oxetane, Oxetan-2-ylmethanamine
OR61268-1G OR61268-250MG
APOSOR61268-1GEA 14060 CZK
APOSOR61268-1G APOSOR61268-250MG
2-Oxetanemethanamine
2-Oxetanemethanamine
Vzorec: C₄H₉NO
MW: 87,12 g/mol
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD17214171
CAS číslo: 882402-12-2