Tisk…
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 4-Oxo-4,5,6,7-tetrahydroindole, 6,7-Dihydro-1H-indol-4(5H)-one
OR61260-25G
APOSOR61260-25GEA 2200 CZK
APOSOR61260-25G
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
1,5,6,7-Tetrahydro-4H-indol-4-one
Vzorec: C₈H₉NO
MW: 135,17 g/mol
Bod tání: 190 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00075438
CAS číslo: 13754-86-4