Tisk…
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6126-1G OR6126-250MG OR6126-5G
APOSOR6126-1GEA 1910 CZK
APOSOR6126-1G APOSOR6126-250MG APOSOR6126-5G
2-Amino-6-methylpyrazine 97%
2-Amino-6-methylpyrazine
Vzorec: C₅H₇N₃
Bod tání: 121…128 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08235193
CAS číslo: 5521-56-2