Tisk…
3-Amino-1H-pyrazole 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 3-Pyrazolamine, 3-AP, 1H-Pyrazol-3-amine, 3-Aminopyrazole
OR6125-100G OR6125-25G OR6125-5G
APOSOR6125-100GEA 2070 CZK
APOSOR6125-100G APOSOR6125-25G APOSOR6125-5G
3-Amino-1H-pyrazole 97%
3-Amino-1H-pyrazole
Vzorec: C₃H₅N₃
Bod varu: 218 °C/122mmHg
Bod tání: 33…39 °C
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00005236
CAS číslo: 1820-80-0
EINECS: 217-338-1
UN: 3263
ADR: 8,II