Tisk…
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Amino-5-bromothiazole monohydrobromide, 2-Amino-5-bromothiazole HBr
OR6124-25G OR6124-5G OR6124-1G
APOSOR6124-25GEA 5160 CZK
APOSOR6124-25G APOSOR6124-5G APOSOR6124-1G
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide 97%
2-Amino-5-bromothiazole hydrobromide
Vzorec: C₃H₃BrN₂S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012712
CAS číslo: 61296-22-8
EINECS: 262-699-0