Tisk…
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-(But-1-yl)-5-nitro-1,3-benzoxazole
OR61231-1G OR61231-10G OR61231-5G
APOSOR61231-1GEA 1820 CZK
APOSOR61231-1G APOSOR61231-10G APOSOR61231-5G
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
2-Butyl-5-nitrobenzoxazole
Vzorec: C₁₁H₁₂N₂O₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05663810
CAS číslo: 886360-98-1