Tisk…
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61229-1G OR61229-250MG
APOSOR61229-1GEA 5200 CZK
APOSOR61229-1G APOSOR61229-250MG
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
2-Acetyl-5-bromo-2H-indazole
Vzorec: C₉H₇BrN₂O
Bod tání: 133…135 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11100122
CAS číslo: 1195623-05-2