Tisk…
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61210-5G OR61210-10G
APOSOR61210-5GEA 6390 CZK
APOSOR61210-5G APOSOR61210-10G
5-Bromopyridine-3,4-diamine
5-Bromopyridine-3,4-diamine
Vzorec: C₅H₆BrN₃
MW: 188,03 g/mol
Bod tání: 140…142 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD01692479
CAS číslo: 4635-08-9