2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR6121-1G
OR6121-25G
OR6121-5G
APOSOR6121-1GEA
622
CZK
APOSOR6121-1G
APOSOR6121-25G
APOSOR6121-5G
2-Amino-4,6-dimethylpyridine 97%
2-Amino-4,6-dimethylpyridine
Vzorec:
C₇H₁₀N₂ MW: 122,1700 g/mol Bod varu: 235 °C Bod tání: 63…64 °C Bod vzplanutí: 121 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006322 CAS číslo: 5407-87-4 EINECS: 226-470-9 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...