Tisk…
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl chloroformate
OR61202-5G OR61202-1G
APOSOR61202-5GEA 11210 CZK
APOSOR61202-5G APOSOR61202-1G
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate 97%
4,5-Dimethoxy-2-nitrobenzyl carbonochloridate
Vzorec: C₁₀H₁₀ClNO₆
MW: 275.65 g/mol
Bod tání: 120…125 °C (rozkl.)
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00143507
CAS číslo: 42855-00-5
UN: 3261
ADR: 8 II