Tisk…
6-Aminonicotinamide 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 6-Aminopyridine-3-carboxamide
OR6120-10G OR6120-25G OR6120-5G
APOSOR6120-10GEA 7840 CZK
APOSOR6120-10G APOSOR6120-25G APOSOR6120-5G
6-Aminonicotinamide 95+%
6-Aminonicotinamide
Vzorec: C₆H₇N₃O
Bod tání: 245…248 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006327
CAS číslo: 329-89-5