Tisk…
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 2-Ethoxy-1-ethoxycarbonyl-1,2-dihydroquinoline, N-Ethoxycarbonyl-2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline, Ethyl 2-ethoxyquinoline-1(2H)-carboxylate
OR61179-100G OR61179-500G OR61179-25G
APOSOR61179-100GEA 1290 CZK
APOSOR61179-100G APOSOR61179-500G APOSOR61179-25G
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate) 99%
EEDQ (ethyl-N-(2-ethoxy-1,2-dihydroquinoline)carboxylate)
Vzorec: C₁₄H₁₇NO₃
MW: 247,29 g/mol
Bod varu: 125…128 °C/0,1mmHg
Bod tání: 63…66 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00006703
CAS číslo: 16357-59-8