Tisk…
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61173-10G OR61173-5G
APOSOR61173-10GEA 7010 CZK
APOSOR61173-10G APOSOR61173-5G
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one 97%
2-((1-Benzylpiperidin-4-yl)methylene)-5,6-dimethoxy-2,3-dihydro-1H-inden-1-one
Vzorec: C₂₄H₂₇NO₃
MW: 377.4761 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08693144
CAS číslo: 120014-07-5