Tisk…
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: N-Benzylpiperidine-4-carboxaldehyde, 1-Benzyl-4-piperidinecarboxaldehyde
OR61172-25G
APOSOR61172-25GEA 2200 CZK
APOSOR61172-25G
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde 95%
1-Benzylpiperidine-4-carbaldehyde
Vzorec: C₁₃H₁₇NO
MW: 203,28 g/mol
Bod varu: 315 °C
Hustota: 1,026 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02258902
CAS číslo: 22065-85-6
UN: 2810
ADR: 6.1,III