Tisk…
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61167-250MG OR61167-1G
APOSOR61167-250MGEA 5920 CZK
APOSOR61167-250MG APOSOR61167-1G
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid 97%
(2S,4R)-1-[(tert-Butoxy)carbonyl]-4-methylpyrrolidine-2-carboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₉NO₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD13185988
CAS číslo: 364750-80-1