Tisk…
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR6116-1G OR6116-5G
APOSOR6116-1GEA 4830 CZK
APOSOR6116-1G APOSOR6116-5G
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
6-(1H-Imidazol-1-yl)nicotinic acid
Vzorec: C₉H₇N₃O₂
Bod tání: >270 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00140821
CAS číslo: 216955-75-8