Tisk…
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR61147-1G OR61147-5G
APOSOR61147-1GEA 26450 CZK
APOSOR61147-1G APOSOR61147-5G
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride 97%
3-Amino-3-(3-bromophenyl)oxetane hydrochloride
Vzorec: C₉H₁₁BrClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD19381731
CAS číslo: 1332920-63-4