Tisk…
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR6114-1G OR6114-250MG OR6114-100MG
APOSOR6114-1GEA 5030 CZK
APOSOR6114-1G APOSOR6114-250MG APOSOR6114-100MG
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
1-(4-Chlorophenyl)-1-methylethylamine
Vzorec: C₉H₁₂ClN
Bod varu: 91 °C/4mmHg
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08669636
CAS číslo: 17797-11-4
UN: 2735
ADR: 8,III