Tisk…
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Synonyms: 1-(4-Methoxyphenyl)-1-cyclopropanecarboxylic acid
OR61139-5G
APOSOR61139-5GEA 1870 CZK
APOSOR61139-5G
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid 97%
1-(4-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec: C₁₁H₁₂O₃
MW: 192,2112 g/mol
Bod tání: 130 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00019223
CAS číslo: 16728-01-1