1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
OR61138-1G
OR61138-100MG
OR61138-250MG
OR61138-5G
APOSOR61138-1GEA
2480
CZK
APOSOR61138-1G
APOSOR61138-100MG
APOSOR61138-250MG
APOSOR61138-5G
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
1-(3-Methoxyphenyl)cyclopropanecarboxylic acid
Vzorec:
C₁₁H₁₂O₃ Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00297151 CAS číslo: 74205-29-1 |