3,5-Xylidine 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR61129-100G
OR61129-25G
OR61129-5G
APOSOR61129-100GEA
2030
CZK
APOSOR61129-100G
APOSOR61129-25G
APOSOR61129-5G
3,5-Xylidine 97%
3,5-Xylidine
Vzorec:
C₈H₁₁N Bod varu: 221 °C Bod tání: 44446 °C Hustota: 0,972 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00007813 CAS číslo: 108-69-0 EINECS: 203-607-0 UN: 1711 ADR: 6.1,II |