Tisk…
3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: α-Bromomesitylene, 1-(Bromomethyl)-3,5-dimethylbenzene
OR61128-100G OR61128-25G
APOSOR61128-100GEA 6090 CZK
APOSOR61128-100G APOSOR61128-25G
3,5-Dimethylbenzyl bromide 97%
3,5-Dimethylbenzyl bromide
Vzorec: C₉H₁₁Br
MW: 199.09
Bod varu: 109…110 °C/14mmHg
Bod tání: 36…40 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00013539
CAS číslo: 27129-86-8
UN: 3261
ADR: 8 II